Läs mer
p-Tolylurea, 98+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11499063
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11499063 100 g 100g
11489063 25 g 25g
11409073 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11499063 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11150.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 622-51-5
Molekylformel C8H10N2O
Molekylvikt (g/mol) 150.181
MDL-nummer MFCD00025433
InChI-nyckel DMSHKWHLXNDUST-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-tolylurea, p-tolylcarbamide, 4-tolylurea, 4-methylphenyl urea, urea, p-tolyl, 1-p-tolyl urea, 1-4-methylphenyl urea, p-tolycarbamide, urea, 4-methylphenyl, n-4-methylphenyl urea
PubChem CID 12148
IUPAC-namn (4-methylphenyl)urea
LEDER CC1=CC=C(C=C1)NC(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Tolylurea
Smältpunkt 177°C to 184°C
Kvantitet 100 g
Beilstein 2208088
Formel vikt 150.18
Procent renhet ≥98%