missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
p-Torasemide (1-(1-Methylethyl)-3-[[4-[(4-methylphenyl)amino]pyridin-3-yl]sulfonyl]urea), Mikromol™
Beskrivning
p-Torasemide (1-(1-Methylethyl)-3-[[4-[(4-methylphenyl)amino]pyridin-3-yl]sulfonyl]urea), Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | p-Torasemide (1-(1-Methylethyl)-3-[(4-[(4-methylphenyl)amino]pyridin-3-yl)sulfonyl]urea) |
| CAS | 106944-63-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | p-Torasemide (1-(1-Methylethyl)-3-[(4-[(4-methylphenyl)amino]pyridin-3-yl)sulfonyl]urea) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H20 N4 O3 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | p-Torasemide (1-(1-Methylethyl)-3-[[4-[(4-methylphenyl)amino]pyridin-3-yl]sulfonyl]urea), 3-Pyridinesulfonamide, N-[[(1-methylethyl)amino]carbonyl]-4-[(4-methylphenyl)amino]-, 1-Isopropyl-3-((4-m-toluidino-3-pyridyl)sulfonyl)urea, para-Torasemide, p-TRS |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20N4O3S/c1-11(2)18-16(21)20-24(22,23)15-10-17-9-8-14(15)19-13-6-4-12(3)5-7-13/h4-11H,1-3H3,(H,17,19)(H2,18,20,21) |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CC(C)NC(=O)NS(=O)(=O)c1cnccc1Nc2ccc(C)cc2 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?