Läs mer
p-Tyramine, TRC
Produktkod. 30133578
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133578 25 g
30133569 50 g
17927524 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133578 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT89850025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51-67-2
Molekylformel C8 H11 N O
Molekylvikt (g/mol) 137.18
Synonym Tyramine, Ritodrine Hydrochloride Imp. A (BP), Phenol, 4-(2-aminoethyl)-, Phenol, p-(2-aminoethyl)- (8CI), 4-(2-Aminoethyl)phenol, 2-(4-Hydroxyphenyl)ethanamine, 2-(4-Hydroxyphenyl)ethylamine, 2-(4'-Hydroxyphenyl)ethylamine, 2-(p-Hydroxyphenyl)ethylamine, 4-Hydroxy-β-phenylethylamine, 4-Hydroxyphenethylamine, 4-Hydroxyphenylethylamine, Benzeneethanamine, 4-hydroxy-, NSC 249188, Systogene, Tocosine, Tyramin, Tyrosamine, Uteramine, p-(2-Aminoethyl)phenol, p-Hydroxy-β-phenylethylamine, p-Hydroxyphenethylamine, p-Hydroxyphenylethylamine, p-Tyramine, p-β-Aminoethylphenol, α-(4-Hydroxyphenyl)-β-aminoethane, β-(4-Hydroxyphenyl)ethylamine
IUPAC-namn 4-(2-aminoetyl)fenol
LEDER NCCc1ccc(O)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tyramine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C8H11NO/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4,10H,5-6,9H2
Formel vikt 137.0841
Procent renhet >95%