Läs mer
p-Vinylguaiacol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | p-Vinylguaiacol |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O2/c1-3-7-4-5-8(10)9(6-7)11-2/h3-6,10H,1H2,2H3 |
| Formel vikt | 150.0681 |
| Procent renhet | >95% |