Läs mer
p-xylen, 99 %, för spektroskopi, scintillationsgrad, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10056000 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10056000 1 L Glasflaska 1 L
1 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 10056000 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 422670010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3200.00 SEK
    3104.69 SEK / 1 L
    Save 95.31 SEK
    2% Av
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
CAS: 106-42-3 | C8H10 | 106.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För fluorescens/luminescensspektroskopi, För UV/VIS-spektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kokpunkt 138,0 °C
Kemiskt namn eller material p-Xylene
Smältpunkt 13,0 °C
Namnnotering scintillationsgrad, 99 %
CAS 106-42-3
Fysisk form Vätska
Densitet 0.8660g/mL, 0.866
Kvantitet 1 L
Flampunkt 25 °C
Analysprocentintervall 99%
Infrarött spektrum Autentisk
Molekylformel C8H10
Linjär formel C6H4(CH3)2
MDL-nummer MFCD00008556
Beilstein 05, 382
Merck Index 15, 10278
Förpackning Glasflaska
Synonym 1, 4-Dimethylbenzene
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 0,2 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i alkohol, eter och de flesta organiska lösningsmedel
InChI-nyckel URLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC=C(C)C=C1
IUPAC-namn 1,4-xylen
Molekylvikt (g/mol) 106.17
PubChem CID 7809
ChEBI CHEBI:27417
Formel vikt 106.17
Procent renhet 99%
Kvalitet Spektroskopi
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • p-Xylene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.