Läs mer
p-Xylene-alpha,alpha,alpha-d3, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | p-Xylene methyl-d3 |
| CAS | 26204-18-2 |
| Molekylformel | C8 2H3 H7 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | p-Xylene D3 (Methyl D3), p-Xylene-α,α,α-d3 (8 CI), 1-Methyl-4-(methyl-d3)benzene, Benzene, 1-methyl-4-(methyl-d3)- |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6 H,1-2H3/i1D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])c1ccc(C)cc1 |
| IUPAC-namn | 1-methyl-4-(trideuteriomethyl)benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 109.18 |
| Formel vikt | 109.0971 g/mol |
| Visa mer |