Produktkod. 15663510
Förpackning:
Glass Bottle
Produktkod.
Kvantitet
Förpackning
Förpackningsstorlek
15663510
1 L
Glass Bottle
1 L
1 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod.
15663510
Leverantör
Honeywell-Chromasolv
Leverantörsnummer
3171951L
This item is currently unavailable or has been discontinued. View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
CHROMASOLV™, for HPLC,≥99%
For HPLC and organic synthesis High-purity, multipurpose solvents High lot-to-lot consistency
Specifikationer
Kemiskt namn eller material
p-Xylene
Smältpunkt
12°C to 13°C (literature)
Namnnotering
CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99%
Abs.
max. 0.01 at 400 nm, max. 0.01 at 380 nm, max. 0.05 at 350 nm, max. 0.10 at 320 nm, max. 1.0 at 294 nm
CAS
106-42-3
CAS Max %
100.0000%
Densitet
0.861 g/mL at 20 °C(lit.)
Kvantitet
1 L
Flampunkt
25°C
Förpackning
Glass Bottle
Molekylformel
C8H10
Linjär formel
C6H4(CH3)2
MDL-nummer
MFCD00008556
UN-nummer
UN1307
Beilstein
1901563
Synonym
p-xylene, para-xylene, 1,4-dimethylbenzene, p-methyltoluene, p-dimethylbenzene, p-xylol, benzene, 1,4-dimethyl, 4-xylene, chromar, 4-methyltoluene
Kokpunkt
137°C to 139°C
InChI-nyckel
URLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N
LEDER
CC1=CC=C(C)C=C1
IUPAC-namn
1,4-xylene
Molekylvikt (g/mol)
106.17
PubChem CID
7809
ChEBI
CHEBI:27417
Formel vikt
106.17
Procent renhet
>99%
Kvalitet
HPLC
Visa mer
Visa mindre
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår
Sekretesspolicy .