missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

p-Xylene D10, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30328196
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30328196 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30328196 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DRECA17945240

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material p-Xylene-d10
CAS 41051-88-1
Molekylformel C8 D10
Kvantitet 50 mg
Synonym 2-Xylene-d10, para-Xylene-d10, 1,4-Dimethylbenzene-d10
InChI formel InChI=1S/C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H,1-2H3/i1D3,2D3,3D,4D,5D,6D
LEDER [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-namn 1,2,4,5-tetradeuterio-3,6-bis(trideuteriomethyl)benzene
Molekylvikt (g/mol) 116.23
Formel vikt 116.141 g/mol
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.