Läs mer
p-Xylene-d10 (Reagent grade), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | p-Xylene-d10 |
| CAS | 41051-88-1 |
| Molekylformel | C8 D10 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2-Xylene-d10, para-Xylene-d10, 1,4-Dimethylbenzene-d10 |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6 H,1-2H3/i1D3,2D3,3 D,4 D,5 D,6 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,2,4,5-tetradeuterio-3,6-bis(trideuteriomethyl)benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 116.23 |
| Formel vikt | 116.141 g/mol |
| Visa mer |