Läs mer
P-Xylene, Pure, Fisher Chemical
Produktkod. 10477460 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10477460 500 mL Amber Glass Bottle 500ml
1 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 10477460 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer X/0400/08
Antal Pris
16 869.56 SEK / 500ml
1 915.51 SEK / 500ml
4 915.33 SEK / 500ml
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Specifikationer
Smältpunkt 13°C
CAS 106-42-3
Färg Colorless
Kvantitet 500 mL
Förpackning Amber Glass Bottle
Fysisk form Liquid
Molekylformel C8H10
Ångtryck 8mbar at 20°C
MDL-nummer MFCD00008556
Viskositet 0.648 mPaS ( at 20°C)
Synonym p-xylene, para-xylene, 1,4-dimethylbenzene, p-methyltoluene, p-dimethylbenzene, p-xylol, benzene, 1,4-dimethyl, 4-xylene, chromar, 4-methyltoluene
Kokpunkt 138°C
InChI-nyckel URLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC=C(C)C=C1
IUPAC-namn 1,4-xylene
Molekylvikt (g/mol) 106.17
PubChem CID 7809
ChEBI CHEBI:27417
Formel vikt 106.17g/mol
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • p-Xylene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.