Läs mer
P-Xylene, ReagentPlus™, 99%, Honeywell™
Produktkod. 15611330 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
20 L
Förpackning:
Glass Bottle
Stainless Steel Can
Förpackningsstorlek:
2.5 L
20 L
500ml
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 15611330
Brand: Honeywell Research Chemicals 1344492.5L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Reagent Grade, 99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-42-3
Molekylformel C8H10
Molekylvikt (g/mol) 106.17
MDL-nummer MFCD00008556
InChI-nyckel URLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-xylene, para-xylene, 1,4-dimethylbenzene, p-methyltoluene, p-dimethylbenzene, p-xylol, benzene, 1,4-dimethyl, 4-xylene, chromar, 4-methyltoluene
PubChem CID 7809
ChEBI CHEBI:27417
IUPAC-namn 1,4-xylene
LEDER CC1=CC=C(C)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material P-Xylene
Smältpunkt 12°C
Färg Colorless
Densitet 0.861g/mL at 20°C
Kokpunkt 137°C to 139°C
Kvantitet 2.5 L
Explosionsgräns 0.07
Flampunkt 25°C (77°F)
Tändpunkt 984°F
Förpackning Glass Bottle
Fysisk form Liquid
Brytningsindex n20/D 1.495(lit.)
Linjär formel C6H4(CH3)2
Ångtryck 9mmHg (20°C)
UN-nummer UN1307
Beilstein 1901563
Löslighetsinformation Soluble in water, 0.2g/L
Formel vikt 106.17g/mol
Procent renhet 99%
Kvalitet ReagentPlus