Läs mer
P-Xylene, ReagentPlus™, 99%, Honeywell™
Produktkod. 15631330 Handla allt Solstice Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
20 L
Förpackning:
Glass Bottle
Stainless Steel Can
Förpackningsstorlek:
2.5 L
20 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15631330 500 mL Glass Bottle 500ml
15611330 2.5 L Glass Bottle 2.5 L
15621330 20 L Stainless Steel Can 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 15631330 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 134449500ML
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Reagent Grade, 99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-42-3
Molekylformel C8H10
Molekylvikt (g/mol) 106.17
MDL-nummer MFCD00008556
InChI-nyckel URLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-xylene, para-xylene, 1,4-dimethylbenzene, p-methyltoluene, p-dimethylbenzene, p-xylol, benzene, 1,4-dimethyl, 4-xylene, chromar, 4-methyltoluene
PubChem CID 7809
ChEBI CHEBI:27417
IUPAC-namn 1,4-xylene
LEDER CC1=CC=C(C)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material P-Xylene
Smältpunkt 12°C
Färg Colorless
Densitet 0.861g/mL at 20°C
Kvantitet 500 mL
Explosionsgräns 0.07
Flampunkt 25°C (77°F)
Tändpunkt 984°F
Förpackning Glass Bottle
Fysisk form Liquid
Brytningsindex n20/D 1.495(lit.)
Linjär formel C6H4(CH3)2
Ångtryck 9mmHg (20°C)
UN-nummer UN1307
Beilstein 1901563
Kokpunkt 137°C to 139°C
Löslighetsinformation Soluble in water, 0.2g/L
Formel vikt 106.17g/mol
Procent renhet 99%
Kvalitet ReagentPlus