Läs mer
p-Xylene, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | P-Xylene |
| Smältpunkt | 13.3°C |
| Densitet | 0.86 g/cm3 at 20°C |
| Kvantitet | 1 L |
| Molekylformel | C6H4-1,4-(CH3)2 |
| MDL-nummer | MFCD00008556 |
| Synonym | p-Xylene, 1,4-Dimethylbenzene, p-Xylene |
| Kokpunkt | 138.4°C/1013 hPa |
| Molekylvikt (g/mol) | 106.17 |
| Kvalitet | Research |