Läs mer
p-Xylene, TRC
Produktkod. 30453287
Change view
Kvantitet:
250 mL
Produktkod. Kvantitet
30453287 250 mL
1 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 30453287 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCX749410250ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Xylene (1,4-Dimethylbenzene)
CAS 106-42-3
Molekylformel C8 H10
Kvantitet 250 mL
Synonym Benzene','1,4-dimethyl-, p-Xylene (8CI), 1,4-Dimethylbenzene, 1,4-Xylene, 4-Methyltoluene, NSC 72419, p-Dimethylbenzene, p-Methyltoluene, p-Phenylenebis(methylene), p-Xylol
InChI formel InChI=1S/C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
LEDER Cc1ccc(C)cc1
IUPAC-namn 1,4-xylen
Molekylvikt (g/mol) 106.16
Formel vikt 106.0783