Läs mer
p-Xylylene dibromide, 97%
Produktkod. 11471668
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11471668 50 g 50g
11461668 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11471668 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13939.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 623-24-5 | C8H8Br2 | 263.96 g/mol
Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier
.
Löslighet
Löslig i vatten (reagerar) och toluen.
Anmärkningar
Inkompatibel med alkoholer, baser, aminer, oxidationsmedel. Undvik fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 623-24-5
Molekylformel C8H8Br2
Molekylvikt (g/mol) 263.96
MDL-nummer MFCD00000182
InChI-nyckel RBZMSGOBSOCYHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-bis bromomethyl benzene, p-xylylene dibromide, alpha,alpha'-dibromo-p-xylene, benzene, 1,4-bis bromomethyl, p-xylylene bromide, p-bromomethyl benzene, 1,4-dibromomethylbenzene, p-bis bromomethyl benzene, 1,4-bis-bromomethyl-benzene, ccris 1775
PubChem CID 69335
IUPAC-namn 1,4-bis(brommetyl)bensen
LEDER C1=CC(=CC=C1CBr)CBr
Specifications
Kemiskt namn eller material p-Xylylene dibromide
Smältpunkt 144°C to 148°C
Densitet 2.012
Kokpunkt 245°C
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 1100019
Löslighetsinformation Soluble in water (react),and toluene.
Formel vikt 263.96
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.