Läs mer
p-Xyllendiklorid, 98 %
Produktkod. 11471728
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11471728 25 g 25g
11481728 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11471728 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13976.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 623-25-6 | C8H8Cl2 | 175,052 g/mol
p-xylylendiklorid är en monomer som används vid framställning av poly(p-fenylenvinylen(PPV) nanorör och nanorods genom kemisk ångavsättning (CVD) polymerisationsmetod. Den användes i en studie för att undersöka effekten av CVD-monomerval och reaktionsförhållanden på den resulterande PPV-polymerskiktets sammansättning och luminescensegenskaper.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
p-xylylendiklorid är en monomer som används vid framställning av poly(p-phenylene vinylen(PPV) nanorör och nanorods genom kemisk ångavsättning (CVD) polymerisationsmetod. Den användes i en studie för att undersöka effekten av CVD-monomerval och reaktionsförhållanden på den resulterande PPV-polymerskiktets sammansättning och luminescensegenskaper.
Löslighet Olösligt
i vatten
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel, baser och aktiva metaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 623-25-6
Molekylformel C8H8Cl2
Molekylvikt (g/mol) 175.052
MDL-nummer MFCD00000920
InChI-nyckel ZZHIDJWUJRKHGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-bis chloromethyl benzene, alpha,alpha'-dichloro-p-xylene, p-xylylene dichloride, p-xylylene chloride, benzene, 1,4-bis chloromethyl, p-bis chloromethyl benzene, benzene, p-bis chloromethyl, a,a'-dichloro-p-xylene, xylylene dichloride, ccris 1772
PubChem CID 12171
IUPAC-namn 1,4-bis(klormetyl)bensen
LEDER C1=CC(=CC=C1CCl)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Xylylene dichloride
Smältpunkt 98°C to 102°C
Kokpunkt 254°C
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2928
Beilstein 774706
Löslighetsinformation Insoluble in water
Formel vikt 175.06
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.