Läs mer
p-Xylendiamin, 97 %
Produktkod. 11347925
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11347925 2 g 2g
11357925 10 g 10g
11367925 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11347925 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02995.04
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-08-2026
CAS: 539-48-0 | C8H12N2 | 136,198 g/mol
p-xylylendiamin är
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar p
-xylylendiamin
är löslighet
Anteckningar
Air Sensitive. Inkompatibel med luft, koldioxid och oxidationsmedel. Förvara undertorr inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 539-48-0
Molekylformel C8H12N2
Molekylvikt (g/mol) 136.198
MDL-nummer MFCD00009821
InChI-nyckel ISKQADXMHQSTHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-xylylenediamine, 1,4-phenylenedimethanamine, 1,4-bis aminomethyl benzene, 1,4-benzenedimethanamine, 1,4-xylylenediamine, p-xylylendiamine, 4-aminomethylbenzylamine, p-xylylendiamine czech, p-phenylenebis methylamine, 4-aminomethyl phenyl methanamine
PubChem CID 68315
IUPAC-namn [4-(aminometyl)fenyl]metanamin
LEDER C1=CC(=CC=C1CN)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p-Xylylenediamine
Smältpunkt 59°C to 63°C
Kokpunkt 230°C (10 mmHg)
Flampunkt 134°C (273°F)
Kvantitet 2 g
UN-nummer UN3259
Beilstein 2206190
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 136.2
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.