Läs mer
Thermo Scientific™ MicroCL 17 mikrocentrifug
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10274744 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Elektriska krav:
230 V 50/60 Hz
Inkluderar:
24 x 1,5/2,0 ml rotor med ClickSeal bioinneslutningslock
Dubbel rad 18 x 2,0/0,5 ml rotor med skruvlock
Hematokritrotor
Beskrivning:
MicroCL 17 Centrifuge, Ventilerad
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Elektriska krav Inkluderar Beskrivning unitSize
10274744 230 V 50/60 Hz 24 x 1,5/2,0 ml rotor med ClickSeal bioinneslutningslock MicroCL 17 Centrifuge, Ventilerad Varje
15975701 230 V 50/60 Hz Dubbel rad 18 x 2,0/0,5 ml rotor med skruvlock MicroCL 17 Centrifuge, Ventilerad -
10441454 230 V 50/60 Hz Hematokritrotor MicroCL 17 Centrifuge, Ventilerad Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 10274744 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75002450
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Idealisk för daglig laboratorieanvändning upp till 17 000 xg, snurra upp till 24 mikrocentrifugrör per körning.
Accelerera rutinmässiga provberedningsprocesser upp till 17 000 xg med vår standardmikrocentrifug. När vår Thermo Scientific MicroCL är kopplat till vårt omfattande urval av mikrocentrifugrotorer, dessa mikrocentrifuger erbjuder produktivitet, mångsidighet, säkerhet och bekvämlighet i ett kompakt, lättanvänt labbinstrument.
Funktioner
  • Exceptionell acceleration upp till 21 000x g på 12 sekunder
  • Kylda versioner erbjuder kylning på bara 9 minuter
  • Thermo Scientific™ ClickSeal™ biocontainment rotorlock“ klickar” på plats, vilket säkerställer säkert inneslutna prover
  • Nya PPSU-lock har förbättrad styrka och kemikaliebeständighet
  • Intuitiva kontroller och lättläst display förenklar driften
  • Robust design för år av pålitlig service
  • Lätt att rengöra och underhålla
Rotorportfölj:
  • 24x 1,5/2,0mL Rotor med ClickSeal Biocontainment Lock certifierat av CAMR
  • 36x 0,5 ml rotor med skruvlock
  • Dubbelradsrotor 18x 2,0 /0,5mL med skruvlock
  • PCR 8x 8 rotor med skruvlock
  • PCR 4x 8 rotor med ClickSeal lock för bioinneslutning
  • Hematokritrotor
  • Val av två RCF-alternativ (17 000x g/21 100x g)
  • Kylda modeller (17R, 21R) erbjuder temperaturkontroll från -9° till +40 °C
Beställningsinformation:
Biocontainment, hematokrit, PCR och dubbelradsrotorer, lock och slangadaptrar finns tillgängliga separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 24 x 1.5/2 mL
Max. Hastighet 13,300 rpm
Max. RCF 17,000 x g
Bullernivå 56 dB(A)
Temperaturområde Omgivningstemperatur
Certifikat och efterlevnad CSA, CE, IVD
Typ Bänkcentrifug
Inkluderar 24 x 1,5/2,0 ml rotor med ClickSeal bioinneslutningslock
Beskrivning MicroCL 17 Centrifuge, Ventilerad
Elektriska krav 230 V 50/60 Hz
Garanti 2 år
Kylt Nej
Körtid 1 till 99 min (1 min ökning); HÅLL
Standarder IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (se manualen för mer information)
Mått (HWD) 8,9 x 9,6 x 13,8 tum (22,5 x 24,3 x 35,2 cm)
Nettovikt 23.1lb. (10.5 kg)
Produktlinje Thermo Scientific
Frekvens 50/60 Hz
Spänning 230 V
Rotor 24 x 1,5/2 ml Rotor med Clickseal bioinneslutningslock