Läs mer
Sartorius BACTair™ Agarplattor, Sabaroud Dextrose S
Produktkod. 11730925 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Kvantitet:
10/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11730925 10/Pk. Paket med 10
1 options
Produktkod. 11730925 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer 14321110ACD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1200.00 SEK
    1140.55 SEK / Paket med 10
    Save 59.45 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
En ny effekt för mikrobiologisk luftövervakning - för en exceptionell återhämtning av luftburna mikroorganismer
Detta system för provtagning av luftburna mikroorganismer tillåter inverkan på odlingsmedieplattor, där plattorna fungerar direkt som uppsamlingshuvuden. Detta innebär att uppsamlingsegenskaperna är integrerade direkt i odlingsmedieplattorna. Metallsilplattor eller metalluppsamlingshuvuden med slitsar, som måste steriliseras för rutinprovtagning på regelbunden basis, elimineras. Nu har icke-sterila siktar eller slitsar blivit ett minne blott. Geometrin på odlingsmediets plattan och de 400 hålen i siktplattan ger exceptionell provtagningseffektivitet, som generellt är högre än den för andra slagprovtagare. Den här nya metoden använder AirPort MD8-luftprovtagaren för att pumpa luftströmmen. BACTairs™ är redo att ansluta till AirPort MD8
  • Individuellt, sterilt förpackat
  • integrerad engångssil
  • förfylld med agarmedia
  • prover 1m 3 på 8 minuter
  • optimerad geometri
Optimerad geometri
Antalet slaghål och deras optimala läge i förhållande till provtagningsområdet är nyckeln till tillförlitliga resultat.
Jämförelsestudie för återhämtning
BACTair™ visar den högsta återvinningen av bakterier tack vare optimerad geometri och komplett engångsdesign. Aerosoler av tre olika bakteriesuspensioner frisätts i en provtagningskanal under definierade förhållanden. I slutet av kanalen provtas aerosoler med fyra olika luftövervakningsmetoder. Som referensmetod användes två parallella impingersystem (100 % återhämtning).
Korrigeringsfaktorer
BACTair™ ger 400 luftinslagshål. En korrektionsfaktor är endast relevant vid mycket höga CFU-tal. Återvinningen av kolonibildande enheter beror på antalet hål i siktplattan som luften påverkas av. Ju lägre antal hål, desto högre är risken att mer än en mikroorganism passerar in i ett enda hål (koloni överlappande).
Avdunstningseffekter
På grund av sin optimala design BACTair™ visar de lägsta uttorkningseffekterna och gör det möjligt för livsdugliga mikroorganismer att växa under optimala förhållanden. Under provtagningsperioden kan agarmedier torka ut, vilket hämmar tillväxten av de uppsamlade mikroorganismerna. Vikten av flera BACTair™ mättes före och efter provtagning och jämfördes med andra impaktionsagarplattor eller -remsor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Ursprungsland Tyskland
Upptäcker Luftburna mikroorganismer
Form Agar
Formatera Kulturmedia-platta
Tillverkningsursprung USA
Medietyp Sabouraud Agar
Produkttyp Förberedd mikrobiologiplatta
Sterilitet Sterila
Målorganismklass Jästsvampar, Formar
Testtyp Miljötest
För användning med (applikation) Mikrobiologisk luftövervakning
För användning med (utrustning) AirPort MD8 luftprovtagare
Inkluderar Integrerad engångssil
Material Polystyren
Förpackningstyp Individuellt förpackad
Kvantitet 10/Pk.
Dimensions (Dia. x H) 116 x 24 mm
Höjd (metrisk) 24 mm
Diameter (metrisk) 110 mm