Läs mer
HALYARD™ PUREZERO™ Påse ansiktsmask med pannband
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17857980 Handla allt Halyard Produkter
:
med pannband
Produktkod. 17857980
Brand: HALYARD™ CLN3941BBG
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En treskiktsmask som ger hög partikel-, bakterie-, viral filtreringseffektivitet och utökad andningskammare. Masken består av SO SOFT biokomponentteknologi innerfoder för komfort och lågt luddande halsskydd för ökat skydd.
  • Designad för att möta de stränga kraven i renrumsmiljöer
  • Hantera användarkomfort och skydd med SÅ MJUKT innerfoder, ett nosband av skum för komfort och dimma
  • Hantera produktkontamination genom att tillhandahålla hög partikel-, bakterie- och virusfiltreringseffektivitet
Specifikationer
Produkttyp Renrumsansiktsmask
Färg Vitt
Fästtyp Pannband
Material Polyester, polyeten
Storlek One Size
Sterilitet Icke-steril
Stil Påse
Certifikat och efterlevnad Allmänt produktsäkerhetsdirektiv 2001/95/EG, ISO5/6/7/8
Innehåll och lagring Förvara i en ren, torr miljö. Undvik direkt solljus eller andra värmekällor.
Disponibel Engångsbruk
Filtereffektivitet BFE> 98 %, PFE> 98 %, VFE 97 %
För användning med (applikation) Renrum
Latexfri Ja
Modell CLN3941
Förpackningsmängd 50/påse, 10 påsar/Cs.
Förpackningstyp PE väska
Bredd (engelska) 10 tum