Läs mer
Thermo Scientific™ Columbia agar med fårblod PLUS
Produktkod. p-4523110
Change view
Kvantitet:
10/Pk.
Formatera:
90 mm monoplate
Medietyp:
Agar med 5 % fårblod
Agar med 7 % fårblod
Tillverkningsursprung:
Tyskland
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Formatera Medietyp Tillverkningsursprung unitSize
10463833 10/Pk. 90 mm monoplate Agar med 5 % fårblod Tyskland Paket med 10
10515633 10/Pk. 90 mm monoplate Agar med 7 % fårblod Tyskland Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10463833 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer PB5039A
Isolera och odla kräsna mikroorganismer med tydligt synliga hemolytiska reaktioner (stafylokocker och streptokocker) med ett medium som innehåller fårblod.
Isolera och odla kräsna mikroorganismer med tydligt synliga hemolytiska reaktioner (stafylokocker och streptokocker) med en mediaformulering som innehåller fårblod. Thermo Scientific™ Columbia-agar med fårblod PLUS främjar hemolys som är typisk för Staphylococcus aureus , och den ger typisk tillväxt för Streptococcus pneumoni (bucklamorfologi).
Odla kräsna organismer med snabb produktion av stora kolonier, tydligt definierade hemolyszoner och god kolonial differentiering för all-around prestanda. Traditionellt har blodagar varit antingen kaseinhydrolysat eller köttinfusionsmedier. Fördelen med den första ligger i den snabba produktionen av stora kolonier, och den andra i klart definierade zoner av hemolys och god kolonial differentiering. Denna formulering kombinerar fördelarna med båda för optimal prestanda.
Staphylococcus aureus
är en koagulaspositiv, katalaspositiv, grampositiv kocker som förekommer ensamma eller i par, tetrader, korta kedjor och druvliknande klasar. Det bärs vanligen på huden och i näsan hos friska individer men är också en viktig orsak till infektioner i både sjukvård och samhällsmiljöer över hela världen. S. aureus kan producera en mängd olika syndrom med kliniska manifestationer inklusive hud- och mjukdelsinfektioner, empyem, blodomloppsinfektioner, lunginflammation, osteomyelit, septisk artrit, endokardit, sepsis och meningit.
Streptokocker är fakultativt anaeroba, katalasnegativa, grampositiva kocker som förekommer som par eller kedjor. De orsakar en mängd olika kliniska sjukdomar inklusive faryngit, scharlakansfeber, otitis media, impetigo, meningit, neonatal sepis, lunginflammation, endokardit, osteomyelit och nekrotiserande fascit. En av de mest användbara fenotypiska egenskaperna hos streptokocker är den hemolytiska reaktionen, vanligtvis klassificerad som alfa, beta eller gamma enligt utseendet på zoner runt kolonier som växer på blodagar. β-hemolytiska streptokocker karakteriseras vidare av Lancefield-grupper baserade på de antigena skillnaderna i gruppspecifika polysackarider lokaliserade i bakteriecellväggen.
Våra produkter tillverkas och distribueras över hela världen genom ett stort nätverk av företagsägda anläggningar för att säkerställa att du får det färskaste mediet med högsta prestanda som möjligt. För snabbast leverans rekommenderar vi att du väljer produktens artikelnummer med en tillverkningsort närmast dig.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Trafikröd, ogenomskinlig
Innehåll och lagring 2° till °12 C, i mörker
Formatera 90 mm monoplate
Tillverkningsursprung Tyskland
Medietyp Agar med 5 % fårblod
Produkttyp Agar
Fyll vikt 17g± 5 %
Förpackningstyp Flow Wrapped - Enkelt lager
Kvantitet 10/Pk.