Läs mer
P005091, MedChemExpress
Description
P005091 is a selective and potent inhibitor of ubiquitin-specific protease 7 (USP7) with an EC50 of 4.2 μM.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | P005091 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 882257-11-6 |
| Färg | Light Nude |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C12H7Cl2NO3S2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | P5091 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (71.79 mM; Need ultrasonic) |
| Show More |