Läs mer
P110δ-IN-1, MedChemExpress
Beskrivning
P110δ-IN-1 is a potent and selective inhibitor of P110δ extracted from patent WO 2014055647 A1, with an IC50 of 8.4 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | P110δ-IN-1 |
| CAS | 1595129-71-7 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C31H40N8O3S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 4.62 mg/mL (7.64 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| LEDER | O=S(C1=NC2=CC=CC=C2N1C3=NC(N4CCOCC4)=NC(NC(C)(C)CC5=CC=CC=C5C6CCN(C)CC6)=N3)(C)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 604.77 |
| Formel vikt | 604.77 |
| Visa mer |