missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
p120-catenin Antibody (CTNND1/4501), DyLight 680, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-08614FR
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
p120-catenin Monoclonal antibody specifically detects p120-catenin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| p120-catenin | |
| Monoclonal | |
| DyLight 680 | |
| Cadherin-associated Src substrate, CAS, catenin (cadherin-associated protein), delta 1, catenin delta-1, CTNND, KIAA0384P120CAS, p120, p120 catenin, p120(cas), p120(CTN), p120cas, P120CTN | |
| Recombinant fragment (around aa138-276) of human p120-catenin (exact sequence is proprietary) (Uniprot: O60716) | |
| 100 μg | |
| Signal Transduction | |
| 1500 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CTNND1/4501 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering