Läs mer
Fisherbrand™ P2-CST Multiple Gradient Gel Caster Comb, 25 tänder, 1,5 mm tandtjocklek
Produktkod. 11923065
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11923065
Brand: Fisherbrand™ P225D
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Gjut en till fem geler samtidigt med Fisherbrand™ P2-CST Multiple Gradient Gel Caster, en av de enklaste enheterna för att gjuta gradientgeler.
Gjut en till fem geler samtidigt med Fisherbrand™ P2-CST Multiple Gradient Gel Caster, en av de enklaste enheterna för att gjuta gradientgeler.
  • Med en extern gradient maker kan geler gjutas med lätthet och stor reproducerbarhet
  • Designen och formatet på denna enhet kommer att ge många år av tjänst i ditt labb
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Kam, 25 tänder; Tandtjocklek, 1,5 mm
För användning med (utrustning) Fisherbrand P2-CST-system
Typ 16-brunnars kam, 1,5 mm tjocklek
Tandräkning 25
Tjocklek (metriska) tänder 1.5 mm