Läs mer
Lonza™ P2 primär cell 4D-Nucleofector™ X Kit L
Produktkod. 13489319
Change view
Kvantitet:
1 Kit
Förpackningsstorlek:
12 reaktioner
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13489319 1 Kit 12 reaktioner
1 options
Produktkod. 13489319 Leverantör Lonza™ Leverantörsnummer V4XP2012
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
För effektiv transfektion av specifika primära celler, t.ex. musmakrofager och NHDF, i 4D-NucleofectorTM X Unit (100μ L-format).
  • Hög transfektionseffektivitet för primära celler.
  • Celler bibehåller funktionalitet efter transfektion.
  • Villkor är överförbara mellan 4D-Nucleofector™ System, 96-brunn Shuttle™ System och 384-brunn Nucleofector™ System.
  • Användningsområden:
    • Transfektion av cellnummer i intervallet 2 x 10 5 till 2 x 10 7 celler.
    • Tillämpningar med låg genomströmning.
  • Denna sats har fastställts vara optimal för att transfektera följande celltyper:
    • Makrofager (mus).
    • NHDF (människa), neonatal.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Vektor pmaxGFP™
För användning med (utrustning) 4D-Nucleofector™ X-enhet (100μ L-format)
För användning med (applikation) Effektiv transfektion av specifika primära celler, t.ex. musmakrofager och NHDF.
Inkluderar P2 primär cell Nucleofector™ Lösning, tillägg 1, pmaxGFP™ Vektor (1μ g/μ L i 10 mM Tris pH 8,0), Nucleocuvette™ Kärl, Pipetter för engångsbruk
Antal reaktioner 12
pH 7,3 till 7,5
Kvantitet 1 Kit