Läs mer
Thermo Scientific Chemicals p21-aktiverad kinasinhibitor III, IPA-3
Produktkod. 15497099
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15497099 10 mg 10mg
15487099 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15497099 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J65848.MA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-01-2027
Fungerar som en allosterisk hämmare av Pak1
Fungerar som en allosterisk hämmare av Pak1
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 42521-82-4
Molekylformel C20H14O2S2
Synonym PAK-inhibitor III; 1,1′ -Disulfandiylbis(naftalen-2-ol)
Specifikationer
Kvantitet 10 mg
Beskrivning Gult
Innehåll och lagring -30 °C till -10 °C
För användning med (applikation) Fungerar som en allosterisk hämmare av Pak1
Formel vikt 350,50 g/mol
Känslighet Ljuskänslig
Löslighet Löslig i DMSO eller etanol; Olösligt i vatten
Produkttyp Signaltransduktionsreagens
Form Solid
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • p21-Activated Kinase Inhibitor III, IPA-3
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,1-Dithiodi-2-naphthol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.