Läs mer
P22077, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | P22077 |
| CAS | 1247819-59-5 |
| Molekylformel | C12H7F2NO3S2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1-[5-[(2,4-Difluorophenyl)thio]-4-nitro-2-thienyl]-ethanone |
| InChI formel | InChI=1S/C12H7F2NO3S2/c1-6(16)11-5-9(15(17)18)12(20-11)19-10-3-2-7(13)4-8(10)14/h2-5H,1H3 |
| LEDER | Cl.NCCc1c(OC)ccc(OC)c1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 315.32 |