Läs mer
Novus Biologicals™ P2Y12/P2RY12 Overexpression Lysate
Produktkod. 18241611 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mg
Produktkod. Kvantitet
18241611 0.1 mg
1 options
Produktkod. 18241611 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBL114038
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
The P2Y12/P2RY12 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC255 and based on accession number NM_22788. The protein contains a C-terminal DDK tag.
För användning med (applikation) Western Blot
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert RIPA buffer
Renhet Protein
Testspecificitet Homo sapiens purinergic receptor P2Y, G-protein coupled, 12 (P2RY12), transcript variant 1, mRNA.
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Proteintillstånd Native
For Research Use Only