Läs mer
P2Y13/P2RY13/GPR86 Antibody, Novus Biologicals™
Produktkod. 18193510 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
18193510 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18193510 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP213721
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Polyclonal Antibody
P2Y13/P2RY13/GPR86 Polyclonal specifically detects P2Y13/P2RY13/GPR86 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen P2Y13/P2RY13/GPR86
Användningsområden Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Utspädning Immunohistochemistry 1:20 - 1:50, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50
Formulering PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Gene Alias G protein-coupled receptor 86, GPR86GPCR1, GPR94, G-protein coupled receptor 86, G-protein coupled receptor 94, P2Y purinoceptor 13, P2Y13FKSG77, purinergic receptor P2Y, G-protein coupled, 13, SP174
Gensymboler P2RY13
Värd art Rabbit
Immunogen This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: NTTVMQGFNRSERCPRDTRIVQLVF
Reningsmetod Affinity Purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin GPCR
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 53829
Testspecificitet Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only