Läs mer
Lonza™ P3 primär cell 4D-Nucleofector™ X Kit S
Produktkod. 12618553
Change view
Kvantitet:
1 Kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12618553 1 Kit Varje
1 options
Produktkod. 12618553 Leverantör Lonza™ Leverantörsnummer V4XP3032
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
För effektiv transfektion av specifika primära celler, t.ex. mänskliga T-celler, CD34 eller råttas neuroner, i 4D-NucleofectorTM X Unit (20μ L-format).
  • Hög transfektionseffektivitet för primära celler.
  • Celler bibehåller funktionalitet efter transfektion.
  • Villkor är överförbara mellan 4D-Nucleofector™ System, 96-brunn Shuttle™ System och 384-brunn Nucleofector™ System.
  • Användningsområden:
    • Transfektion av cellnummer i intervallet 5 x 10 4 till 1 x 10 6 celler.
    • Applikationer med medelhög genomströmning.
    • Optimering av transfektionsförhållanden, t.ex. substrattitrering.
  • Denna sats har fastställts vara optimal för att transfektera följande celltyper:
    • B-cell (människa)
    • CD34+-cell (människa)
    • Kondrocyt (människa)
    • DC (människa)
    • DC (mus), mogen
    • ES (människa), H9
    • ES (mus)
    • Hepatocyt (människa)
    • HMEC (människa)
    • Keratinocyt (människa)
    • Makrofager (människa)
    • Monocyt (människa)
    • Neuron (råtta), hjärna Hi/Cx
    • NHBE (människa)
    • RPE (människa)
    • T-cell (människa), stim.
    • T-cell (mus), ostim.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Vektor pmaxGFP™
För användning med (utrustning) 4D-Nucleofector™ X-enhet (20μ L-format)
För användning med (applikation) Effektiv transfektion av specifika primära celler, t.ex. humana T-celler, CD34 eller råttneuroner.
Inkluderar P3 primär cell Nucleofector™ Lösning, tillägg 1, pmaxGFP™ Vektor (1μ g/μ L i 10 mM Tris pH 8,0), 16-brunnar Nucleocuvette™ Remsor
Antal reaktioner 32
pH 7.1 till 7.3
Kvantitet 1 Kit