Läs mer
p38α inhibitor 1, MedChemExpress
Produktkod. p-200097692
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16491087 50 mg 50mg
16484828 10 mg -
16477577 5 mg 5mg
16435626 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16491087 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY114423
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress p38α inhibitor 1 is a p38α inhibitor extracted from patent WO 2008076265 A1.
p38α inhibitor 1 is a p38α inhibitor extracted from patent WO 2008076265 A1.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p38α inhibitor 1
CAS 1034189-82-6
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H26F2N4O2
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 125 mg/mL (300.15 mM)
LEDER O=C(C1=CC2=C(C=C1OC3=CC=C(F)C=C3F)C=NN2CC(C)C)NCCN(C)C
Molekylvikt (g/mol) 416.46
Formel vikt 416.46
Procent renhet 98.3%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation