Läs mer
p38 MAPK-IN-1, MedChemExpress
Produktkod. 16475388
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16475388 10 mg -
16461577 50 mg -
16438107 5 mg -
16416006 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16475388 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12839
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress p38 MAPK-IN-1 (Compound 4) is a novel potent and selective inhibitor of p38 MAPK with IC50 of 68 nM. p38 MAPK-IN-1 shows sustained levels, low clearance and good bioavailability.
p38 MAPK-IN-1 (Compound 4) is a novel potent and selective inhibitor of p38 MAPK with IC50 of 68 nM. p38 MAPK-IN-1 shows sustained levels, low clearance and good bioavailability.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p38 MAPK-IN-1
CAS 1006378-90-0
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H15F2N2O
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 8.33 mg/mL (23.84 mM; Need ultrasonic)
LEDER FC1=CC(F)=C(C2=CC=NC(C2=CC=[NH+]3[O-])=C3C4=C(C)C=CC=C4)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 349.35
Formel vikt 349.35
Procent renhet 98.09%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease