Läs mer
p38-α MAPK-IN-1, MedChemExpress
Beskrivning
p38-α MAPK-IN-1 is an inhibitor of MAPK14 (p38-α), with IC50 of 2300 nM in EFC displacement assay, and 5500 nM in HTRF assay.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | p38-α MAPK-IN-1 |
| CAS | 443913-15-3 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C27H35N5O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (209.38 mM) |
| LEDER | CC1=CC=C(N2C(NC(NC3=CC=C(OCCN4CCOCC4)C=C3)=O)=CC(C(C)(C)C)=N2)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 477.6 |
| Formel vikt | 477.6 |
| Visa mer |