missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
p53 Antibody (Pab 246), PE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-50537PE
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
p53 Monoclonal antibody specifically detects p53 in Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunoprecipitation
Specifikationer
| p53 | |
| Monoclonal | |
| PE | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
| Immunohistochemistry, Immunoprecipitation | |
| Pab 246 | |
| Immunohistochemistry, Immunoprecipitation | |
| Antigen NY-CO-13, FLJ92943, LFS1TRP53, p53, p53 tumor suppressor, P53cellular tumor antigen p53, Phosphoprotein p53, transformation-related protein 53, tumor protein p53, Tumor suppressor p53 | |
| SV40-transformed cell line Balb/c SVA31 E7. | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis, Cancer, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Checkpoint signaling, Core ESC Like Genes, DNA Double Strand Break Repair, DNA Repair, HIF Target Genes, Hypoxia, Neuroscience, Neurotransmission, p53 Pathway, Phospho Specific, Stem Cell Markers, Transcription Factors and Regulators, Tumor Suppressors | |
| 7157 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG1 κ |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering