Läs mer
p53 and MDM2 proteins-interaction-inhibitor (chiral), MedChemExpress
Produktkod. 16498168
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16498168 10 mg -
16457926 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16498168 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY70027
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress p53 and MDM2 proteins-interaction-inhibitor (chiral) (Compound 32) is an inhibitor of the interaction between p53 and MDM2 proteins.
p53 and MDM2 proteins-interaction-inhibitor (chiral) (Compound 32) is an inhibitor of the interaction between p53 and MDM2 proteins.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p53 and MDM2 proteins-interaction-inhibitor (chiral)
CAS 939981-37-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C40H49Cl2N5O4
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (68.05 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(N1CCN(CC(N2CCOCC2)=O)CC1)N3[C@](C)(C4=CC=C(Cl)C=C4)[C@](C)(C5=CC=C(Cl)C=C5)N=C3C6=CC=C(C(C)(C)C)C=C6OCC
Molekylvikt (g/mol) 734.75
Formel vikt 734.75
Procent renhet 98.73%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death