Läs mer
p53 and MDM2 proteins-interaction-inhibitor dihydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16467926
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16467926 100 mg 100mg
16408178 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16467926 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY70027A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress p53 and MDM2 proteins-interaction-inhibitor dihydrochloride is an inhibitor of the interaction between p53 and MDM2 proteins.
p53 and MDM2 proteins-interaction-inhibitor dihydrochloride is an inhibitor of the interaction between p53 and MDM2 proteins.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material p53 and MDM2 proteins-interaction-inhibitor dihydrochloride
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C40H51Cl4N5O4
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (123.81 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(N1CCN(CC(N2CCOCC2)=O)CC1)N3[C@](C)(C4=CC=C(Cl)C=C4)[C@](C)(C5=CC=C(Cl)C=C5)N=C3C6=CC=C(C(C)(C)C)C=C6OCC.Cl.Cl
Molekylvikt (g/mol) 807.68
Formel vikt 807.68
Procent renhet 99.79%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death