Läs mer
p63/TP73L Antibody (TP63/7807R), HRP, R&D Systems™
Produktkod. 18613284 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18613284 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18613284 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP320792H
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
p63/TP73L Monoclonal antibody specifically detects p63/TP73L in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen p63/TP73L
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona TP63/7807R
Konjugera HRP
Formulering PBS
Gene Alias amplified in squamous cell carcinoma, Chronic μgcerative stomatitis protein, CUSP, EEC3B(p51B), Keratinocyte transcription factor KET, KETRHS, LMS, OFC8SHFM4TP73LNBP, p40, p51tumor protein p53-like, p53CP, P63, p63AIS, p73H, P73L, p73LB(p51A), TP53CP, TP53L, Transformation-related protein 63, tumor protein 63, tumor protein p53-competing protein, tumor protein p63, tumor protein p63 deltaN isoform delta, Tumor protein p73-like
Värd art Rabbit
Immunogen Recombinant fragment corresponding to the C-terminus of human p63/TP73L protein (exact sequence is proprietary)
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Apoptosis, Cancer, Cellular Markers, Hypoxia, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8626
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG κ
Produktlinje Novus