Läs mer
Eurofins DiscoverX p70 S6 Kinase Protein, Active
Produktkod. 17380234
Encompass_Preferred
Kvantitet:
10 μg
250 μg
Förpackningsstorlek:
250µg
Produktkod. 17380234
Brand: Eurofins DiscoverX 14486
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Active, N-terminal His6-tagged, recombinant amino acids 1-421 of human p70 S6 kinase, for use in Kinase Assays.
p70 S6 Kinase, also kown as RPS6KB1 (Ribosomal Protein S6 Kinase B1) is a Protein Coding gene. This gene encodes a member of the ribosomal S6 kinase family of serine/threonine kinases. The encoded protein responds to mTOR (mammalian target of rapamycin) signaling to promote protein synthesis, cell growth, and cell proliferation. Activity of this gene has been associated with human cancer.
GenBank M60724. The recombinant protein contains an amino acid substitution, T412E, with reference to M60724. This mutation mimics phosphorylation of T412 and facilitates activation by PDK1.
Specifikationer
Formulering mg/mL of enzyme in 50 mM Tris/HCl pH 7.5, 270 mM sucrose, 150 mM NaCl, 1 mM benzamidine, 0.2 mM PMSF, 0.1 mM EGTA, 0.1% 2-mercaptoethanol, 0.03% Brij-35. Frozen solution.
Molekylvikt (g/mol) 48.7 kDa
Kvantitet 10 μg
Art Human
Rekombinant Recombinant
Protein Tag N-terminal 6His
Uttryckssystem Recombinant enzyme expressed in Sf21 insect cells
Proteinform Truncated
Renhet eller kvalitetsklass ≥67%
Protein p70 S6 Kinase (1-421, T412E), active
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.