Läs mer
p70 S6 Kinase/S6K Antibody (215247) [DyLight 350], Novus Biologicals™
Produktkod. 18531949 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
18531949 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18531949 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer FAB8962D
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Monoclonal Antibody
p70 S6 Kinase/S6K Monoclonal antibody specifically detects p70 S6 Kinase/S6K in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen p70 S6 Kinase/S6K
Användningsområden Western Blot, Immunohistochemistry, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Klassificering Monoclonal
Klona 215247
Konjugera DyLight 350
Utspädning Western Blot, Immunohistochemistry, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, p70 ribosomal S6 kinase alpha, p70 S6 kinase alpha, p70 S6 kinase, alpha 1,70 kDa ribosomal protein S6 kinase 1, p70 S6 kinase, alpha 2, p70 S6KA, p70 S6K-alpha, p70(S6K)-alpha, p70-alpha, p70-S6K, P70S6K1, PS6K, ribosomal protein S6 kinase beta-1, Ribosomal protein S6 kinase I, ribosomal protein S6 kinase, 70kD, polypeptide 1, ribosomal protein S6 kinase, 70kDa, polypeptide 1, S6K, S6K1p70-S6K 1, S6K-beta-1, serine/threonine kinase 14 alpha, Serine/threonine-protein kinase 14A, STK14A
Värd art Mouse
Immunogen E. coli-derived recombinant human p70 S6 Kinase, Accession # M60725
Reningsmetod Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Autophagy, Cancer, mTOR Pathway, Protein Kinase, Signal Transduction
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6198
Målarter Human, Mouse, Rat
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG1