missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ P7C3

Beskrivning
P7C3 is a NAMPT activator. Proneurogenic and neuroprotective. Protects newborn neurons in the dentate gyrus by mitigating cell death. Also enhances learning and memory in aged rats. Orally available and brain penetrant. Also revents doxorubicin-mediated toxicity in osteosarcoma cells and restores intracellular NAD levels.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,6-Dibromo-α-[(phenylamino)methyl]-9H-carbazole-9-ethanol |
| CAS | 301353-96-8 |
| Analysprocentintervall | >99% |
| Kvantitet | 5 mg |
| Molekylformel | C21H18Br2N2O |
| Formel vikt | Observed MW: 474.19 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?