Läs mer
P7C3, MedChemExpress
Produktkod. 16499487
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16499487 5 mg -
16436948 10 mg -
16427026 100 mg -
16413007 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16499487 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15976
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress P7C3 is an orally bioavailable and blood-brain barrier penetrant aminopropyl carbazole, with neuroprotective effects. P7C3 can be used for the research of neurodegenerative diseases, including Parkinson's disease.
P7C3 is an orally bioavailable and blood-brain barrier penetrant aminopropyl carbazole, with neuroprotective effects. P7C3 can be used for the research of neurodegenerative diseases, including Parkinson's disease.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material P7C3
CAS 301353-96-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H18Br2N2O
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 33 mg/mL (69.59 mM)
LEDER OC(CNC1=CC=CC=C1)CN2C3=CC=C(Br)C=C3C4=CC(Br)=CC=C24
Molekylvikt (g/mol) 474.19
Formel vikt 474.19
Procent renhet 98.09%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation