missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

PAβN dihydrochloride, MedChemExpress

Produktkod. 16414616
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
250 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16414616

Brand: Medchem Express HY101444A

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress PAβN dihydrochloride (MC-207110 dihydrochloride) is an efflux pump inhibitor.

PAβN dihydrochloride (MC-207110 dihydrochloride) is an efflux pump inhibitor.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material PAβN dihydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 100929-99-5
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C25H32Cl2N6O2
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym MC-207,110 dihydrochloride Phe-Arg-β-naphthylamide dihydrochloride
Löslighetsinformation DMSO : 83.33 mg/mL (160.41 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 14.29 mg/mL (27.51 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C([C@H](CCCNC(N)=N)NC([C@H](CC1=CC=CC=C1)N)=O)NC2=CC(C=CC=C3)=C3C=C2.Cl.Cl
Molekylvikt (g/mol) 519.47
Formel vikt 519.47
Procent renhet 98.51%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.