missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
PAβN dihydrochloride, MedChemExpress
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
250 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
Beskrivning
PAβN dihydrochloride (MC-207110 dihydrochloride) is an efflux pump inhibitor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PAβN dihydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 100929-99-5 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 25 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H32Cl2N6O2 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | MC-207,110 dihydrochloride Phe-Arg-β-naphthylamide dihydrochloride |
| Löslighetsinformation | DMSO : 83.33 mg/mL (160.41 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 14.29 mg/mL (27.51 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering