Läs mer
PAC-1, MedChemExpress
Beskrivning
PAC-1 is a procaspase-3 activator that induces apoptosis in cancer cells with an EC50 of 2.08 μM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PAC-1 |
| CAS | 315183-21-2 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H28N4O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Procaspase activating compound 1 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (127.39 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| LEDER | O=C(N/N=C/C1=CC=CC(CC=C)=C1O)CN2CCN(CC3=CC=CC=C3)CC2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 392.49 |
| Visa mer |