Beskrivning
Använd Thermo Scientific™ μPAC™ ESI-MS-tillbehör för att underlätta reproducerbara, lågdispersions- och jordade anslutningar mellan μPAC Neo Plus HPLC-kolonner och lågflödesmasspektrometerjonkällor. μPAC Neo Plus spänningsdistanser finns tillgängliga för både EASY-Spray och Nanospray Flex jonkällor. Alla konfigurationer kräver en jordkabel.
De μPAC Flex iON Connect ESI-MS Interface består av två separata enheter:
- En dockningsenhet som kan skjutas på Nanospray Flex Ion Sources metallstav och tar emot både en jordning och en högspänningskabel
- En sprayenhet som är kompatibel med utloppskopplingarna på μPAC kolumner på ena sidan och kompatibel med alla 360μ m OD-sändare på andra sidan.
De μPAC EASY-Spray-sändaren är designad för enkel anslutning till en EASY-Spray MS-källa. Den innehåller en förmonterad EASY-Spray-sändare med överföringsledning och jordningsförband.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | μPAC™ Flex iON Connect ESI-MS-gränssnitt |
| För användning med (utrustning) | Nanospray Flex™ Jonkälla |
| Typ | Gränssnitt |
| Längd (metrisk) | EJ TILLÄMPLIGT |
| Diameter (metrisk) Inre | EJ TILLÄMPLIGT |