Läs mer
Thermo Scientific™ μPAC™ Neo Plus ESI-MS-tillbehör
Produktkod. 30804772 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Typ:
Gränssnitt
Jordkabel
Spänningsavståndsanordning
Längd (metrisk):
500 mm
60 mm
EJ TILLÄMPLIGT
Diameter (metrisk) Inre:
10 μm
20 μm
EJ TILLÄMPLIGT
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Inre
30804772 Spänningsavståndsanordning 60 mm 10 μm
17827893 Gränssnitt EJ TILLÄMPLIGT EJ TILLÄMPLIGT
30804775 Spänningsavståndsanordning 60 mm 20 μm
30804776 Spänningsavståndsanordning 500 mm 20 μm
30804777 Gränssnitt 60 mm 10 μm
30804773 Gränssnitt 60 mm 20 μm
30804778 Jordkabel EJ TILLÄMPLIGT EJ TILLÄMPLIGT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 30804772 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer ACCVSP1006
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Använd μPAC™ ESI-MS-tillbehör för snabb, reproducerbar och lågdispersionsjordad anslutning mellan Thermo Scientific™ μPAC™ Neo Plus HPLC-kolonner och Thermo Scientific™ nanospray Flex™ - och EASY-Spray™ jonkällor.
Använd Thermo Scientific™ μPAC™ ESI-MS-tillbehör för att underlätta reproducerbara, lågdispersions- och jordade anslutningar mellan μPAC Neo Plus HPLC-kolonner och lågflödesmasspektrometerjonkällor. μPAC Neo Plus spänningsdistanser finns tillgängliga för både EASY-Spray och Nanospray Flex jonkällor. Alla konfigurationer kräver en jordkabel.
μPAC Neo Plus spänningsdistanser
Följande spänningsdistanser finns tillgängliga för att stödja alla µPAC Neo plus kolonner och flerkolonne-ugnskonfigurationer på EASY-Spray och NanoSpray Flex-jonkällor:
  • ACC-VSP1006 - 10 µm I.D. x 60 mm för användning med flödeshastigheter < på 1 µL/min och kolonner placerade i en extern kolonnugn
  • ACC-VSP2006 - 20 µm I.D. x 60 mm för användning med flödeshastigheter > på 1 µL/min och kolonner inrymda i en extern kolonnugn
  • ACC-VSP2050 - 20 µm I.D. x 500 mm för användning med flödeshastigheter < 3 µL/min och kolonner inhysta i Vanquish Neo-kolonnen
μPAC Neo Plus Flex Ion Connect
Följande Flex Ion Connect-gränssnitt finns tillgängliga för att stödja användning av µPAC Neo Plus-kolonner, Nanospray Flex-jonkällan och alla 360 µm O.D.-emitterare:
  • ACC-NANOFIC10 - 10 µm I.D. x 60 mm för användning med flödeshastigheter < på 1 µL/min och kolonner placerade i en extern kolonnugn
  • ACC-CAPFIC20 - 20 µm I.D. x 60 mm för användning med flödeshastigheter > på 1 µL/min och kolonner inrymda i en extern kolonnugn
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Lågflödesjonkällor, μPAC Neo Plus 50 och 110 cm kolonner
Typ Spänningsavståndsanordning
Längd (metrisk) 60 mm
Diameter (metrisk) Inre 10 μm