Läs mer
Thermo Scientific™ μPAC™ Neo Plus ESI-MS Accessories
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Use Thermo Scientific™ μPAC™ ESI-MS Accessories to facilitate reproducible, low dispersion, and grounded connections between μPAC Neo Plus HPLC columns and low-flow mass spectrometer ion sources. μPAC Neo Plus voltage spacers are available for both EASY-Spray and Nanospray Flex ion sources. All configurations require a grounding cable.
De μPAC Flex iON Connect ESI-MS Interface består av två separata enheter:
- En dockningsenhet som kan skjutas på Nanospray Flex Ion Sources metallstav och tar emot både en jordning och en högspänningskabel
- En sprayenhet som är kompatibel med utloppskopplingarna på μPAC kolumner på ena sidan och kompatibel med alla 360μ m OD-sändare på andra sidan.
De μPAC EASY-Spray-sändaren är designad för enkel anslutning till en EASY-Spray MS-källa. Den innehåller en förmonterad EASY-Spray-sändare med överföringsledning och jordningsförband.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | μPAC™ Flex iON Connect ESI-MS-gränssnitt |
| För användning med (utrustning) | Nanospray Flex™ Jonkälla |
| Typ | Gränssnitt |
| Längd (metrisk) | N/A |
| Diameter (metrisk) Inre | N/A |