Läs mer
Thermo Scientific™ µPAC™ Neo HPLC-kolumner
Produktkod. 17817893 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Inkluderar:
110 cm μPAC™ Neo HPLC-kolonne
110 cm μPAC Neo Plus-kolonne
110 cm μPAC Neo Plus-kolonne, ACC-VSP1006, ACC-VSP2050, ACC-GRNDC, ES993
5,5 cm hög genomströmning μPAC™ Neo HPLC-kolonne
50 cm μPAC™ Neo HPLC-kolonne
50 cm μPAC Neo Plus-kolonne
50 cm μPAC Neo Plus-kolonne, ACC-VSP1006, ACC-VSP2050, ACC-GRNDC, ES993
HT µPAC Neo Plus-kolumnen
HT µPAC Neo Plus-kolumnen, ACC-VSP2006, ACC-VSP2050, ACC-GRNDC, ES994
Produktlinje:
µPAC Neo
µPAC Neo Plus
μPAC Neo
μPAC Neo Plus
Förpackningsstorlek:
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Produktlinje Förpackningsstorlek
17817893 50 cm μPAC™ Neo HPLC-kolonne µPAC Neo Varje
17887883 - μPAC Neo Varje
17897883 110 cm μPAC™ Neo HPLC-kolonne µPAC Neo Varje
17864195 5,5 cm hög genomströmning μPAC™ Neo HPLC-kolonne µPAC Neo -
30804779 HT µPAC Neo Plus-kolumnen µPAC Neo Plus -
30804774 50 cm μPAC Neo Plus-kolonne µPAC Neo Plus -
30804780 110 cm μPAC Neo Plus-kolonne µPAC Neo Plus -
31188853 50 cm μPAC Neo Plus-kolonne, ACC-VSP1006, ACC-VSP2050, ACC-GRNDC, ES993 µPAC Neo Plus -
31188855 110 cm μPAC Neo Plus-kolonne, ACC-VSP1006, ACC-VSP2050, ACC-GRNDC, ES993 μPAC Neo Plus -
31188854 HT µPAC Neo Plus-kolumnen, ACC-VSP2006, ACC-VSP2050, ACC-GRNDC, ES994 µPAC Neo Plus -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 17817893 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer COLNANO050NEOB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Lär dig mer om dina proteomprover med Thermo Scientific™ μPAC™ Neo Plus HPLC-kolumner.
Lär dig mer om dina proteomikprover med Thermo Scientific™ μPAC™ Neo Plus HPLC-kolumner. För att ta din prestanda ännu längre erbjuder vår μPAC Neo Plus-kolumnlinje högre upplösning än föregående generation av μPAC™ Neo-kolumner, vilket säkerställer att du kan extrahera maximal mängd information från mycket komplexa prover med lågflödeskromatografi. Montering av kolonn är enkel och pålitlig med Thermo Scientific™ nanoViper™ Fingertight Fittings.
μPAC Neo Plus-kolonnen är det idealiska valet för en rad proteomikexperiment, inklusive snabb etikettfri kvantifiering, omfattande identifiering och encelanalys.
Prestanda och robusthet - μPAC Neo-kolonner arbetar vid måttliga tryck, vilket möjliggör längre flödesvägar som ökar separationsprestanda och känslighet. Att arbeta vid lägre mottryck förlänger också kolonnens livslängd.
Kolumn-till-kolumn-reproducerbarhet - Vår unika mikrobearbetningstillverkning μPAC Neo column line producerar kolumner som är praktiskt taget identiska. Detta resulterar i ökad injektion-till-injektion och kolumn-till-kolumn-reproducerbarhet, vilket ger dig större förtroende för dina resultat under hela en forskningsstudie.
Beställning av perfekt flödesväg - μPAC Neo-kolonner är designade med en perfekt flödesvägsordning, vilket eliminerar heterogena flödesvägar. Kolumnernas ordnade flödesväg minimerar spridningen till den totala separationen, vilket resulterar i skarpare och mer intensiva kromatografiska toppar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Dubbel nanoViper
Diameter (metrisk) 75 μm
Flödeshastighet 100 till 750 nL/min
För användning med Jordkabel
Inkluderar 50 cm μPAC™ Neo HPLC-kolonne
Längd (metrisk) 500 mm
Max. Tryck 6526 psi (450 bar)
Partikelstorlek 2.5 μm
pH 1,5 till 7
Porstorlek 100 till 300Å
Temperatur 60 °C
Stationär fas C18
Produktlinje µPAC Neo
Volym (metrisk) 1,5 μl
Förpackningsmaterial Silikonchip
Kolumntyp Cylindrisk Micro Pillar Array
Endcapped Ja
Fas Reversed Phase
Teknik Reversed Phase HPLC
För användning med (applikation) Bottom-up Proteomics
Sänglängd 50 cm
Sängbredd 180μ m
Mellanpelaravstånd 1,25μ m
Pelardiameter 2.5μ m
Pelarlängd 16μ m