Läs mer
Thermo Scientific™ µPAC™ Neo HPLC-kolumner
Produktkod. 17864195 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Inkluderar:
110 cm μPAC™ Neo HPLC-kolonne
110 cm μPAC Neo Plus-kolonne
110 cm μPAC Neo Plus-kolonne, ACC-VSP1006, ACC-VSP2050, ACC-GRNDC, ES993
5,5 cm hög genomströmning μPAC™ Neo HPLC-kolonne
50 cm μPAC™ Neo HPLC-kolonne
50 cm μPAC Neo Plus-kolonne
50 cm μPAC Neo Plus-kolonne, ACC-VSP1006, ACC-VSP2050, ACC-GRNDC, ES993
HT µPAC Neo Plus-kolumnen
HT µPAC Neo Plus-kolumnen, ACC-VSP2006, ACC-VSP2050, ACC-GRNDC, ES994
Produktlinje:
µPAC Neo
µPAC Neo Plus
μPAC Neo
μPAC Neo Plus
Unit Size:
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Inkluderar Produktlinje Unit Size
17864195 5,5 cm hög genomströmning μPAC™ Neo HPLC-kolonne µPAC Neo -
17887883 - μPAC Neo Varje
17817893 50 cm μPAC™ Neo HPLC-kolonne µPAC Neo Varje
17897883 110 cm μPAC™ Neo HPLC-kolonne µPAC Neo Varje
30804779 HT µPAC Neo Plus-kolumnen µPAC Neo Plus -
30804774 50 cm μPAC Neo Plus-kolonne µPAC Neo Plus -
30804780 110 cm μPAC Neo Plus-kolonne µPAC Neo Plus -
31188853 50 cm μPAC Neo Plus-kolonne, ACC-VSP1006, ACC-VSP2050, ACC-GRNDC, ES993 µPAC Neo Plus -
31188855 110 cm μPAC Neo Plus-kolonne, ACC-VSP1006, ACC-VSP2050, ACC-GRNDC, ES993 μPAC Neo Plus -
31188854 HT µPAC Neo Plus-kolumnen, ACC-VSP2006, ACC-VSP2050, ACC-GRNDC, ES994 µPAC Neo Plus -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Product Code. 17864195 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. COLCAPHTNEOB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Lär dig mer om dina proteomprover med Thermo Scientific™ μPAC™ Neo Plus HPLC-kolumner.
Lär dig mer om dina proteomikprover med Thermo Scientific™ μPAC™ Neo Plus HPLC-kolumner. För att ta din prestanda ännu längre erbjuder vår μPAC Neo Plus-kolumnlinje högre upplösning än föregående generation av μPAC™ Neo-kolumner, vilket säkerställer att du kan extrahera maximal mängd information från mycket komplexa prover med lågflödeskromatografi. Montering av kolonn är enkel och pålitlig med Thermo Scientific™ nanoViper™ Fingertight Fittings.
μPAC Neo Plus-kolonnen är det idealiska valet för en rad proteomikexperiment, inklusive snabb etikettfri kvantifiering, omfattande identifiering och encelanalys.
Prestanda och robusthet – μPAC Neo-kolonner arbetar vid måttliga tryck, vilket möjliggör längre flödesvägar som ökar separationsprestanda och känslighet. Att arbeta vid nedre baktryck förlänger också kolonnens livslängd.
Kolumn-till-kolumn reproducerbarhet – Den unika mikrobearbetningen av vår μPAC Neo-kolonnelinje producerar kolumner som är i stort sett identiska. Detta resulterar i ökad reproducerbarhet från injektion till injektion och från kolumn till kolumn, vilket ger dig större förtroende för dina resultat under hela forskningsstudien.
Perfekt flödesvägsordning – μPAC Neo-kolonner är designade med en perfekt flödesvägsordning, vilket eliminerar heterogena flödesvägar. Den ordnade flödesvägen för kolonnerna minimerar spridningen till den totala separationen, vilket resulterar i skarpare och mer intensiva kromatografiska toppar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kolumnformat Dubbel nanoViper
Diameter (metrisk) 75 mm
Flödeshastighet 300 - 3000 nL/min
För användning med Jordkabel
Inkluderar 5,5 cm hög genomströmning μPAC™ Neo HPLC-kolonne
Längd (metrisk) 55 mm
Max. Tryck 6526 psi (450 bar)
Partikelstorlek 3 μm
pH 1,5 till 7
Porstorlek 100 till 300 Å
Temperatur 60 °C
Stationär fas C18
Produktlinje µPAC Neo
Volym (metrisk) 1,5 μl
Förpackningsmaterial Kiselchip
Kolumntyp Rektangulär mikropelarmatris
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas
Material Stainless Steel
Teknik Reversed Phase HPLC
För användning med (applikation) Bottom-up Proteomics
Sänglängd 5.5 cm
Sängbredd 1850 μm
Mellanpelaravstånd 2 μm
Pelarlängd 25 μm